Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Triethyl4-phosphonobutyrate
L10488.09
L10488.04
L10488.09EA
4020
CZK
L10488.09
L10488.04
Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-4-phosphonobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 2327-69-7
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 117-119°/0.4mm
MDL No.: MFCD00015168
Vzorec:
C₁₀H₂₁O₅P MW: 252,25 g/mol Bod varu: 117…119 °C (0,4 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015168 CAS číslo: 2327-69-7 |