Tisk…
Triethyl phosphonoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139701000 139705000 139700025
ACRO139701000EA 1770 CZK
ACRO139701000 ACRO139705000 ACRO139700025
Triethyl phosphonoacetate 97%
Triethyl phosphonoacetate
Vzorec: C₈H₁₇O₅P
Bod varu: 260…262 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009177
CAS číslo: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g