2-Imidazolidinone hemihydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Imidazolidone hemihydrate
A17666.0B
A17666.30
A17666.0BEA
2420
CZK
A17666.0B
A17666.30
2-Imidazolidinone hemihydrate ≥98%
2-Imidazolidinone hemihydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 121325-67-5
Molecular Formula: C3H6N2O.0.5H2O
Formula Weight: 95.10 (86.09anhy)
Melting Point: 55°
MDL No.: MFCD02662355
Vzorec:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O MW: 95,10 g/mol (86,09 anhy) Bod tání: 55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02662355 CAS číslo: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |