Tisk…
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
109200050 109201000 109205000
ACRO109200050EA 776 CZK
ACRO109200050 ACRO109201000 ACRO109205000
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride 99%
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃Cl₂NO
Bod tání: 182…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012797
CAS číslo: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Hygroscopic crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (80 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)