Tisk…
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L13507.AE L13507.AP
L13507.AEEA 1060 CZK
L13507.AE L13507.AP
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 97% stabilizovaný
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 2867-47-2 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: ca -30° Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1757048 UN No.: 2522 MDL No.: MFCD00008589
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Bod varu: 186…188 °C
Bod tání: ∼–30 °C
Hustota: 0,932
Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008589
CAS číslo: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II