Tisk…
3-Bromobenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
494976-25ML 494976-5ML
SIAL494976-25MLEA 7720 CZK
SIAL494976-25ML SIAL494976-5ML
3-Bromobenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅BrS
MDL Number: MFCD00023009
CAS číslo: 7342-82-7