Tisk…
8-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Cayman Chemical
10007082-1 10007082-500
CAYM10007082-1EA 2830 CZK
CAYM10007082-1 CAYM10007082-500
8-Bromoisoquinoline
8-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD04973298
CAS číslo: 63927-22-0