Tisk…
7-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Cayman Chemical
10007081-1 10007081-500
CAYM10007081-1EA 4630 CZK
CAYM10007081-1 CAYM10007081-500
7-Bromoisoquinoline
7-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD07368661
CAS číslo: 58794-09-5