Tisk…
6-Bromoisoquinoline
Dodavatel: Cayman Chemical
10007080-1 10007080-500
CAYM10007080-1EA 2360 CZK
CAYM10007080-1 CAYM10007080-500
6-Bromoisoquinoline
6-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD04973299
CAS číslo: 34784-05-9