Tisk…
Potassium tetrachloroaurate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
316120010 316120050
ACRO316120010EA 6140 CZK
ACRO316120010 ACRO316120050
Potassium tetrachloroaurate 98%
Potassium tetrachloroaurate
Vzorec: AuCl₄K
Bod tání: 357 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043088
CAS číslo: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %