4-Ethylphenylacetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10855.03
L10855.06
L10855.03EA
1540
CZK
L10855.03
L10855.06
4-Ethylphenylacetonitrile ≥97%
4-Ethylphenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51632-28-1
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Refractive Index: 1.5164
Boiling Point: 110°/1mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00040893
Vzorec:
C₁₀H₁₁N Bod varu: 110 °C (1 mmHg) Hustota: 0,970 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040893 CAS číslo: 51632-28-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |