2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
512753-1G
512753-5G
SIAL512753-1GEA
0
CZK
SIAL512753-1G
SIAL512753-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BClO₃ MW: 186,4000 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039878 CAS číslo: 385370-80-9 |