2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
H53359.03
H53359.06
H53359.03EA
2130
CZK
H53359.03
H53359.06
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 89694-46-2
Molecular Formula: C7H8BClO3
Formula Weight: 186.40
Melting Point: 106-110°
MDL No.: MFCD06659858
Vzorec:
C₇H₈BClO₃ Bod tání: 106…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659858 CAS číslo: 89694-46-2 |