2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
A17320.14
A17320.06
A17320.14EA
7010
CZK
A17320.14
A17320.06
2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
2-Nitrophenyl octyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 37682-29-4
Molecular Formula: C14H21NO3
Formula Weight: 251.32
Flash Point:
Vzorec:
C₁₄H₂₁NO₃ Bod varu: 163…165 °C (2 mmHg) Hustota: 1,04 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014693 CAS číslo: 37682-29-4 EINECS: 253-623-7 |