4-Iodobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L17448.03
L17448.06
L17448.MD
L17448.03EA
4400
CZK
L17448.03
L17448.06
L17448.MD
4-Iodobenzaldehyde ≥98%
4-Iodobenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 15164-44-0
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 636101
MDL No.: MFCD00039576
Vzorec:
C₇H₅IO MW: 232,02 g/mol Bod tání: 76…78 °C |
MDL Number:
MFCD00039576 CAS číslo: 15164-44-0 |