Tisk…
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20096.06 B20096.14
B20096.06EA 1480 CZK
B20096.06 B20096.14
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
1,4-Dioxane-2,5-dione
Purity: 97% CAS No.: 502-97-6 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 81-83° MDL No.: MFCD00081108
Vzorec: C₄H₄O₄
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081108
CAS číslo: 502-97-6
EINECS: 207-954-9