5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H31860.06
H31860.14
H31860.06EA
2650
CZK
H31860.06
H31860.14
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 7035-09-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD00033854
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00033854 CAS číslo: 7035-09-8 |