Tisk…
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
655244-1G 655244-5G
SIAL655244-1GEA 1990 CZK
SIAL655244-1G SIAL655244-5G
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
MDL Number: MFCD07369787
CAS číslo: 54881-49-1