3-Buten-1-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20157.03
L20157.06
L20157.03EA
3880
CZK
L20157.03
L20157.06
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Purity: 97%
CAS No.: 2524-49-4
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: -5°(23°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Amine-like
Boiling Point: 74-77°
Beilstein Reference: 1735803
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD03425859
Vzorec:
C₄H₉N Bod varu: 74…77 °C Hustota: 0,777 Bod vzplanutí: –5 °C (23 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425859 CAS číslo: 2524-49-4 ADR: 3,II |