Tisk…
Ethylmagnesium bromide ∼3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
183531000 183538000
183531000.EA 3600 CZK
183531000. 183538000.
Ethylmagnesium bromide ∼3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Vzorec: C₂H₅BrMg
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000043
CAS číslo: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 39 to 41 %
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %