Tisk…
Ethylmagnesium bromide 0.9 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210471000 210478000
210471000.EA 2100 CZK
210471000. 210478000.
Ethylmagnesium bromide 0.9 M in THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Vzorec: C₂H₅BrMg
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000043
CAS číslo: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to grey-brown to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.85 to 1.15 M