Tisk…
Benzyl carbamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B18200-25G B18200-100G
SIALB18200-25GEA 1450 CZK
SIALB18200-25G SIALB18200-100G
Benzyl carbamate, Sigma-Aldrich®
Benzyl carbamate
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
MDL Number: MFCD00007965
CAS číslo: 621-84-1
EINECS: 210-710-4