Tisk…
Benzyl carbamate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 1210 CZK
ACRO105890250 ACRO105891000
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007965
CAS číslo: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %