Tisk…
Holmium(III) perchlorate 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
443875-10G 443875-2G
SIAL443875-10GEA 9540 CZK
SIAL443875-10G SIAL443875-2G
Holmium(III) perchlorate 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Holmium(III) perchlorate
Vzorec: Cl₃HoO₁₂
MDL Number: MFCD00064643
CAS číslo: 14017-54-0
EINECS: 237-839-9