3,5-Xylylacetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10170.09
L10170.04
L10170.09EA
8170
CZK
L10170.09
L10170.04
3,5-Xylylacetonitrile ≥98%
3,5-Xylylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 39101-54-7
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 170°/20mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00060304
Vzorec:
C₁₀H₁₁N Bod varu: 170 °C (20 mmHg) Bod tání: 42…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060304 CAS číslo: 39101-54-7 EINECS: 254-292-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |