Tisk…
4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L05403.03 L05403.06
L05403.03EA 3000 CZK
L05403.03 L05403.06
4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Purity: 95% CAS No.: 3365-85-3 Molecular Formula: C18H16N2 Formula Weight: 260.34 Melting Point: 244-250° Beilstein Reference: 2120295
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260,34 g/mol
Bod tání: 244…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051532
CAS číslo: 3365-85-3