Tisk…
2,5-Dichloro-3-thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
654795-25G 654795-5G
SIAL654795-25GEA 8000 CZK
SIAL654795-25G SIAL654795-5G
2,5-Dichloro-3-thenoic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-3-thenoic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂O₂S
MDL Number: MFCD00082908
CAS číslo: 36157-41-2