Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B38503-100G
B38503-250G
B38503-25G
SIALB38503-100GEA
2550
CZK
SIALB38503-100G
SIALB38503-250G
SIALB38503-25G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Vzorec:
C₄H₁₀Cl₃N |
MDL Number:
MFCD00012515 CAS číslo: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN: 2923 ADR: 8,II |