Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
A13118.0BEA
6590
CZK
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride 98%
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 821-48-7
Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl
Formula Weight: 178.49
Melting Point: 211-215°
Beilstein Reference: 3550356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012515
Vzorec:
C₄H₁₀Cl₃N Bod tání: 211…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012515 CAS číslo: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN: 2923 ADR: 8,II |