Tisk…
Ethyl-3-hydroxybutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342807-10KG-K W342807-1KG-K
SIALW342807-10KG-KEA 20460 CZK
SIALW342807-10KG-K SIALW342807-1KG-K
Ethyl-3-hydroxybutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00004545
CAS číslo: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2