Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
B21521.14
B21521.22
B21521.14EA
1260
CZK
B21521.14
B21521.22
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Purity: 98+%
CAS No.: 5405-41-4
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 64°(148°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1446190
MDL No.: MFCD00004545
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ Bod varu: 169…171 °C Hustota: 1,013 Bod vzplanutí: 64 °C (148 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004545 CAS číslo: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |