2,5-Dibromo-3-hexylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
456373-5G
456373-25G
SIAL456373-5GEA
9560
CZK
SIAL456373-5G
SIAL456373-25G
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Vzorec:
C₁₀H₁₄Br₂S MW: 326.0912 g/mol |
MDL Number:
MFCD00274313 CAS číslo: 116971-11-0 |