Tisk…
Chlorovodík 4 M in 1,4-dioxane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 11330 CZK
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Chlorovodík 4 M in 1,4-dioxane 99%
Chlorovodík
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Hustota: 1,05
Bod vzplanutí: 17 °C (63 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II