Tisk…
Chlorovodík 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388361000 388368000
388361000.EA 5890 CZK
388361000. 388368000.
Chlorovodík 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N