Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L08143.14 L08143.22
L08143.14EA 1560 CZK
L08143.14 L08143.22
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 91-21-4 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5680 Odour: Amine-like pH: 11 Melting Point: -30° Boiling Point: 232-233° Beilstein Reference: 116156 MDL No.: MFCD00006896
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 232…233 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,049
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006896
CAS číslo: 91-21-4
EINECS: 202-050-0