Tisk…
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
H26185.03 H26185.06
H26185.03EA 601 CZK
H26185.03 H26185.06
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 161712-75-0 Molecular Formula: C9H8F2O2 Formula Weight: 186.16 Melting Point: 49-53° MDL No.: MFCD00799520
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799520
CAS číslo: 161712-75-0