5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
483540-25G
483540-5G
SIAL483540-25GEA
0
CZK
SIAL483540-25G
SIAL483540-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD01863526 CAS číslo: 179897-94-0 |