3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
L19773.03EA
2160
CZK
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 737000-76-9
Molecular Formula: C7H7BF2O3
Formula Weight: 187.94
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD03095353
Vzorec:
C₇H₇BF₂O₃ Bod tání: 112…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095353 CAS číslo: 737000-76-9 |