Tisk…
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
512761-1G 512761-5G
SIAL512761-1GEA 0 CZK
SIAL512761-1G SIAL512761-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
MDL Number: MFCD02179483
CAS číslo: 78495-63-3