Tisk…
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26064.06 H26064.03
H26064.06EA 1760 CZK
H26064.06 H26064.03
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 78495-63-3 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD02179483
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179483
CAS číslo: 78495-63-3