Tisk…
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19960.03 L19960.06
L19960.03EA 2140 CZK
L19960.03 L19960.06
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 162101-31-7 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Beilstein Reference: 9192698 MDL No.: MFCD04039323
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039323
CAS číslo: 162101-31-7