3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dihydrocaffeic acid
A11638.06
A11638.14
A11638.22
A11638.06EA
1880
CZK
A11638.06
A11638.14
A11638.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1078-61-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2213449
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ Bod tání: 136…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002776 CAS číslo: 1078-61-1 EINECS: 214-083-8 |