Tisk…
Isoquinoline-5-amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
136107-1G 136107-5G
SIAL136107-1GEA 1330 CZK
SIAL136107-1G SIAL136107-5G
Isoquinoline-5-amine, Sigma-Aldrich®
Isoquinoline-5-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
MDL Number: MFCD00006907
CAS číslo: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3