Tisk…
Isoquinoline-5-amine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
L01223.03 L01223.06 L01223.14
L01223.03EA 968 CZK
L01223.03 L01223.06 L01223.14
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Purity: 99% CAS No.: 1125-60-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 114465
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod tání: 126…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006907
CAS číslo: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3