Isoquinoline-5-amine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
159420010
159420050
ACRO159420010EA
1180
CZK
ACRO159420010
ACRO159420050
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Vzorec:
C₉H₈N₂ Bod tání: 127…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006907 CAS číslo: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 130 °C |
GC | ≥98.5 % |