Tisk…
Isobutylene oxide (2,2-dimethyloxirane, 1,2-epoxy-2-methylpropane) 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isobutylene oxide
348500250 348501000
ACRO348500250EA 3760 CZK
ACRO348500250 ACRO348501000
Isobutylene oxide (2,2-dimethyloxirane, 1,2-epoxy-2-methylpropane) 98%
Isobutylene oxide (2,2-dimethyloxirane, 1,2-epoxy-2-methylpropane)
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod vzplanutí: –32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066354
CAS číslo: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %