2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02727.09
L02727.18
L02727.09EA
2020
CZK
L02727.09
L02727.18
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Purity: 99%
CAS No.: 1131-01-7
Molecular Formula: C10H12ClNO
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 781309
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClNO Bod tání: 143…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000926 CAS číslo: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |