Kyselina fluorovodíková 70% 70, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
184225-100G
184225-25G
SIAL184225-100GEA
4140
CZK
SIAL184225-100G
SIAL184225-25G
Kyselina fluorovodíková 70% 70, Sigma-Aldrich®
Kyselina fluorovodíková
Vzorec:
HF MW: 20.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS číslo: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 |