Tisk…
5-Isoquinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Hydroxyisoquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
H33207-25G H33207-5G
SIALH33207-25GEA 14750 CZK
SIALH33207-25G SIALH33207-5G
5-Isoquinolinol, Sigma-Aldrich®
5-Isoquinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006906
CAS číslo: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9