Tisk…
4-Bromobenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
726362-25G 726362-5G
SIAL726362-25GEA 9090 CZK
SIAL726362-25G SIAL726362-5G
4-Bromobenzyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Bod varu: 236 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…41 °C
MDL Number: MFCD00040867
CAS číslo: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394